1,5-Naphthyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40671-1G
OR40671-25G
OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40671-1G
APOSOR40671-25G
APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridin
1,5-Naphthyridine
Formel:
C₈H₆N₂ Siedepunkt: 150…152 °C/54mmHg Schmelzpunkt: 69…75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039727 CAS-Nummer: 254-79-5 |