trans-4-Hydroxycyclohexancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 49 EUR
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexancarbonsäure
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 145 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093477
CAS-Nummer: 3685-26-5