Benzylcarbamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 26.1 EUR
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Benzylcarbamat 98%
Benzylcarbamat
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007965
CAS-Nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4