4-Amino-2-methylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoesäure
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656133
CAS-Nummer: 2486-75-1