3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxamide, 3-Amino-5-methylpicolinamide
OR40508-1G
OR40508-250MG
OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA
145
EUR
APOSOR40508-1G
APOSOR40508-250MG
APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Formel:
C₇H₉N₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15142820 CAS-Nummer: 1208081-47-3 |