1-Brom-4-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
OR40459-25G
OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA
89.9
EUR
APOSOR40459-25G
APOSOR40459-5G
1-Brom-4-ethinylbenzol 98%
1-Brom-4-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅Br Siedepunkt: 88…90 °C/16mmHg Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00168822 CAS-Nummer: 766-96-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |