1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR40420-1G OR40420-250MG
APOSOR40420-1GEA 56.7 EUR
APOSOR40420-1G APOSOR40420-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Schmelzpunkt: 80…87 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09864189
CAS-Nummer: 1036991-40-8