Ethyl-2-chlor-5-pyrimidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G
OR40379-1G
OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA
62.5
EUR
APOSOR40379-5G
APOSOR40379-1G
APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chlor-5-pyrimidincarboxylat
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09863164 CAS-Nummer: 89793-12-4 |