Chloroformamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40351-5G OR40351-1G
APOSOR40351-5GEA 24.4 EUR
APOSOR40351-5G APOSOR40351-1G
Chloroformamidine hydrochloride
Chloroformamidine hydrochloride
Formel: CH₄Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 177 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035527
CAS-Nummer: 29671-92-9
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III