3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4022-1G
OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA
150
EUR
APOSOR4022-1G
APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₉BN₂O₃S Schmelzpunkt: 218…222 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659885 CAS-Nummer: 850567-34-9 |