(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 82.8 EUR
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₅
Schmelzpunkt: 119…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953681
CAS-Nummer: 1212176-33-4