2,2'-Furil dioxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400953-5G OR400953-1G
APOSOR400953-5GEA 543 EUR
APOSOR400953-5G APOSOR400953-1G
2,2'-Furil dioxime 97%
2,2'-Furil dioxime
Mixture of isomers
Formel: C₁₀H₈N₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075315
CAS-Nummer: 522-27-0