3-Chloro-4-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 24.4 EUR
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17000018
CAS-Nummer: 855403-42-8