3-Brom-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 128 EUR
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Brom-2-iodanilin
3-Brom-2-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622211
CAS-Nummer: 150908-00-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III