3-Brom-4-iodanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Brom-4-iodanilin 97%
3-Brom-4-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753717
CAS-Nummer: 860435-38-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III