1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400660-25G
OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA
145
EUR
APOSOR400660-25G
APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₃BrClI Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907935 CAS-Nummer: 450412-28-9 |