2-(Benzyloxy)-4-bromanisol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400659-1G
OR400659-5G
APOSOR400659-1GEA
38.7
EUR
APOSOR400659-1G
APOSOR400659-5G
2-(Benzyloxy)-4-bromanisol
2-(Benzyloxy)-4-bromanisol
Formel:
C₁₄H₁₃BrO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836381 CAS-Nummer: 78504-28-6 |