Ethyl-4-chloronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 567 EUR
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Siedepunkt: 85 °C/1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664028
CAS-Nummer: 37831-62-2