4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400602-1G
OR400602-250MG
APOSOR400602-1GEA
68.7
EUR
APOSOR400602-1G
APOSOR400602-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Formel:
C₈H₇IO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09753732 CAS-Nummer: 282087-44-9 |