5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40054-1G OR40054-5G
APOSOR40054-1GEA 203 EUR
APOSOR40054-1G APOSOR40054-5G
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Formel: C5H6N2O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01693937
CAS-Nummer: 20721-17-9