2-Chlor-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400451-25G OR400451-5G
APOSOR400451-25GEA 44.4 EUR
APOSOR400451-25G APOSOR400451-5G
2-Chlor-6-nitrophenol
2-Chlor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024233
CAS-Nummer: 603-86-1