2-Amino-5-brombenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400402-1G OR400402-5G
APOSOR400402-1GEA 24.4 EUR
APOSOR400402-1G APOSOR400402-5G
2-Amino-5-brombenzylalkohol
2-Amino-5-brombenzylalkohol
Formel: C₇H₈BrNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234509
CAS-Nummer: 20712-12-3