Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
OR400313-1G
OR400313-250MG
OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA
89.9
EUR
APOSOR400313-1G
APOSOR400313-250MG
APOSOR400313-5G
Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11505949 CAS-Nummer: 79670-17-0 |