Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 85.7 EUR
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
Siedepunkt: 149…152 °C/8mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06804577
CAS-Nummer: 668262-52-0