4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl 4-oxoheptanedioate
OR40025-25G
OR40025-10G
OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA
24.8
EUR
APOSOR40025-25G
APOSOR40025-10G
APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Formel:
C₁₁H₁₈O₅ Siedepunkt: 144 °C/0.6mmHg Dichte: 1.073 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009210 CAS-Nummer: 6317-49-3 |