(3-Bromphenyl)methylsulfon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 55.1 EUR
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
(3-Bromphenyl)methylsulfon
(3-Bromphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095326
CAS-Nummer: 34896-80-5