6-Brom-3-coumaranon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
OR40014-5G OR40014-1G OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA 317 EUR
APOSOR40014-5G APOSOR40014-1G APOSOR40014-250MG
6-Brom-3-coumaranon
6-Brom-3-coumaranon
Formel: C₈H₅BrO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437617
CAS-Nummer: 201809-69-0