5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40013-1G
OR40013-250MG
APOSOR40013-1GEA
50.9
EUR
APOSOR40013-1G
APOSOR40013-250MG
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formel:
C₈H₅BrO₂ Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738724 CAS-Nummer: 54450-20-3 |