3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Isobutylaminocarbonyl)phenylboronic acid

OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 58 EUR
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Schmelzpunkt: 224…230 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115692
CAS-Nummer: 723282-09-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR