HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexamethyldisilazane
OR3890-250G OR3890-25G OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA 29 EUR
APOSOR3890-250G APOSOR3890-25G APOSOR3890-1KG
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 125…127 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.77 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN-Nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II