2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3870-1KG OR3870-250G
APOSOR3870-1KGEA 64.4 EUR
APOSOR3870-1KG APOSOR3870-250G
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Schmelzpunkt: 217…219 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4