5-Brom-2-hydrazinopyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (5-Bromo-2-pyridyl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazinopyridine
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 154 EUR
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
5-Brom-2-hydrazinopyridin 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formel: C₅H₆BrN₃
Schmelzpunkt: 132…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00513424
CAS-Nummer: 77992-44-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III