3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-methylbenzeneboronic Acid, 3-Amino-p-tolylboronic Acid, 3-Amino-4-methylphenylboronic Acid
OR3743-5G
OR3743-1G
APOSOR3743-5GEA
116
EUR
APOSOR3743-5G
APOSOR3743-1G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₁₀BNO₂ Schmelzpunkt: 250 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01074640 CAS-Nummer: 22237-12-3 |