Isochinolin-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
OR3742-1G
OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3742-1G
APOSOR3742-5G
Isochinolin-5-amin
Isochinolin-5-amin
Formel:
C₉H₈N₂ Schmelzpunkt: 125…131 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006907 CAS-Nummer: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |