4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, MDB, Benzo[1,3]dioxole-5-6-diamine dihydrochloride
OR3723-1G OR3723-250MG OR3723-50MG
APOSOR3723-1GEA 432 EUR
APOSOR3723-1G APOSOR3723-250MG APOSOR3723-50MG
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
Formel: C₇H₈N₂O₂·2HCl
Molekulargewicht: 225.07 g/mol
Schmelzpunkt: 176…179 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00037497
CAS-Nummer: 81864-15-5