6-Azaindol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3694-5G
OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA
65.4
EUR
APOSOR3694-5G
APOSOR3694-1G
6-Azaindol 99%
6-Azaindol
Formel:
C₇H₆N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01686899 CAS-Nummer: 271-29-4 |