4-Azaindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G
OR3693-5G
OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3693-1G
APOSOR3693-5G
APOSOR3693-25G
4-Azaindol
4-Azaindol
Formel:
C₇H₆N₂ Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00971977 CAS-Nummer: 272-49-1 |