1-Methyl-4-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3692-1G
OR3692-250MG
OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA
36.4
EUR
APOSOR3692-1G
APOSOR3692-250MG
APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazol
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 141…142 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09607929 CAS-Nummer: 26120-43-4 |