indane-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 0 EUR
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂S
Schmelzpunkt: 47,8…48.8 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05237217
CAS-Nummer: 52205-85-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III