1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3670-1G OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3670-1G APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Schmelzpunkt: 133…138 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179181
CAS-Nummer: 59378-75-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III