3-Methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
OR3664-25G
OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA
29
EUR
APOSOR3664-25G
APOSOR3664-100G
3-Methoxyphenylboronsäure 97%
3-Methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Schmelzpunkt: 160…163 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00161359 CAS-Nummer: 10365-98-7 |