2-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 69.6 EUR
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
2-Methoxyphenylboronsäure
2-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Schmelzpunkt: 102…110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00236047
CAS-Nummer: 5720-06-9