4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Piperazin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
OR361540-1G OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA 79.9 EUR
APOSOR361540-1G APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₅BN₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657704
CAS-Nummer: 864754-07-4