2-Morpholino-3-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361503-1G OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA 260 EUR
APOSOR361503-1G APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridinboronsäure 98%
2-Morpholino-3-pyridinboronsäure
Formel: C₉H₁₃BN₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11867876
CAS-Nummer: 1218790-86-3