Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360704-25G
OR360704-5G
APOSOR360704-25GEA
111
EUR
APOSOR360704-25G
APOSOR360704-5G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel:
C₁₆H₂₆B₂O₄S Schmelzpunkt: 227…231 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800563 CAS-Nummer: 175361-81-6 |