4-Bromisatin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3606-25G
OR3606-5G
OR3606-100G
APOSOR3606-25GEA
37.7
EUR
APOSOR3606-25G
APOSOR3606-5G
APOSOR3606-100G
4-Bromisatin 98%
4-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Schmelzpunkt: 253…256 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03618555 CAS-Nummer: 20780-72-7 |