2-(Morpholino)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronsäure 98%
2-(Morpholino)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Molekulargewicht: 207.0341 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095109
CAS-Nummer: 933052-52-9