4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360276-1G
OR360276-5G
APOSOR360276-1GEA
33
EUR
APOSOR360276-1G
APOSOR360276-5G
4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäurepinakolester
4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₅BO₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08690233 CAS-Nummer: 859217-67-7 |