4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G OR360145-10G OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA 43.5 EUR
APOSOR360145-1G APOSOR360145-10G APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11223486
CAS-Nummer: 229009-40-9