(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR360079-1G OR360079-250MG
APOSOR360079-1GEA 406 EUR
APOSOR360079-1G APOSOR360079-250MG
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1001907-70-5